Learn More
Coenzyme Q10, MedChemExpress
Description
Coenzyme Q10 is an essential cofactor of the electron transport chain and a potent antioxidant agent.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Coenzyme Q10 |
| CAS | 303-98-0 |
| Couleur | Orange |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C59H90O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | CoQ10 Ubiquinone-10 |
| Informations sur la solubilité | DMF : 40 mg/mL (46.33 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.5 mg/mL (2.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=C(C)C(C(OC)=C1OC)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 863.34 |
| Afficher plus |