Learn More
Velp Scientifica™ Extracteur à froid COEX
BIOPHARMA
Code produit 15126026 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
230 V, 60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique unitSize
15126026 230 V, 50 Hz 1 pièce
15111296 230 V, 60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15126026 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F30520204
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectue une extraction rapide des graisses directement dans les mêmes creusets en verre utilisés par la série FIWE pour l’analyse des fibres brutes. Les extracteurs à froid Velp Scientifica™ COEX peuvent traiter simultanément des échantillons indiv
  • Aucune perte - l’échantillon réduit reste dans le même creuset pour analyse
  • Extraction immédiate des fibres brutes après extraction des graisses
  • Composants gras collectés pour une élimination facile
  • Tous les réactifs peuvent être ajoutés par le même canal
Spécification
Type de produit Extracteur à froid
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Analyse de fibres brutes
Quantité 1 de chaque
Hauteur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 730 mm
Poids (métrique) 19 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz