Learn More
Unity Lab Services™ Certifications COFRAC
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Marque:  Unity Lab Services™ CAL935F
Code produit. 13485829
  • sur devis / 1 pièces
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Etalonnage par comparaison à un thermomètre de référence dans des bains
  • Type d'appareil: chaîne de mesure de température ou thermomètre à dilatation, aux valeurs fixes de 20°C et 45°C
  • Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre de résolution 0,01°C (k= 2): +/-0,05°C à 20°C et 45°C
  • Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre de résolution 0,1°C (k=2): +/-0,2°C à 20°C et 45°C
  • Prestation sous accréditation COFRAC numéro 2-5984, Etalonnage,portée disponible sur www.cofrac.fr
  • Délai moyen: 1 semaine