Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur cohésif
Code produit 15809311 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15809311 5 mL 1 pièce
15819311 10 mL 1 pièce
15829311 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15809311 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 2015A05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.00€
    750.69€ / 1 pièces
    Économisez 151.31€
    16% de réduction
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en acier inoxydable robuste et capable de prélever un échantillon à partir d’un point connu dans le produit. L’échantillonneur cohésif Sampling Systems™ est doté d’un grattoir entièrement soudé à l’extérieur de la poche.
  • Fabriquée en acier inoxydable 316 l
  • Type de point unique
  • Permet de pousser la poudre dans l’échantillonneur en la faisant pivoter
Spécification
Type de produit Sampler
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 5 mL
Longueur (métrique) 1000 mm