Learn More
Pacific Handy Cutter Cordon de bobine avec connecteur pivotant
Code produit 17779047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
12,9 in
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
17779047 12,9 in 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17779047 Fournisseur Pacific Handy Cutter Code fournisseur CL36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.07€
    185.29€ / 50 pièces
    Économisez 28.78€
    13% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Le cordon de bobine CL-36 est polyvalent et le cordon élastique s’étire facilement pour faciliter les mouvements de coupe normaux.
  • Les utilisateurs observent des augmentations notables de la rétention de coupe et signalent des réductions substantielles des coûts de remplacement en cas d’utilisation avec n’importe quel étui et cutter de sécurité PHC.
  • Ce cordon peut également être attaché à une station de travail pour garder l’outil à portée de main.
Spécification
Type de produit Cordon de couteau
À utiliser avec (équipement) Tous les cutters
Longueur (impériale) 12,9 in
Longueur (métrique) 330 mm