Learn More
MedChemExpress Coixol
Code produit 16451618
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451618 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16451618 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0936
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
MedChemExpress Coixol (6-Methoxy-2-benzoxazolinone;6-MBOA) is a polyphenol extracted from coix (Coix lachryma-jobi L.var.ma-yuen Stapf) with antimicrobial and antitumor activities.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 165.15 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
CAS 532-91-2
Type de produit Natural Products
Pureté 98.78%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (605.51 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme 6-Methoxy-2-benzoxazolinone∣ 6-MBOA
Cible Bacterial
Quantité 5 mg