Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colcemid, ≥98 %
Code produit 15456059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456059 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15456059 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63900.MF
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 477-30-5 | C21H25NO5, C21H25NO5 | 371.43 g/mol
Microtubule modulator that depolymerizes microtubules and inactivates spindle fiber formation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 477-30-5
Formule moléculaire C21H25NO5
Synonyme Demecolcine; N-Methyl-N-desacetylcolchicine
Spécification
Quantité 50 mg
Description Jaune pâle
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Modulateur de microtube qui dépolymérise les microtubules et qui désactive la formation de fibres en fuseau
Doser 98+%
Poids de la formule 371.43
Sensibilité Air and Light Sensitive
Point de fusion 186°C
Solubilité Soluble in 10mg/ml chloroform. Also soluble in ethanol
Forme Poudre