Learn More
Colchicine, 95 % (poids sec), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491920 5 g 5g
11481920 1 g 1g
11401930 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491920 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13240.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 64-86-8 | C22H25NO6 | 399.44 g/mol
Colchicine is used as an anti-inflammatory agent for long-term treatment of behcet's Disease. It is used for constipation-predominant irritable bowel syndrome in women, and for treatment of severe or persistent aphthous stomatitis (canker sores).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Peu soluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-86-8
Formule moléculaire C22H25NO6
Poids moléculaire (g/mol) 399.44
Numéro MDL MFCD00078484,MFCD00078484
Clé InChI IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonyme colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
CID PubChem 45038708
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Colchicine
Point de fusion ∼150°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1544
Beilstein 2228813
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2471
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether.
Nom IUPAC N-[(10S)-3,4,5,14-tetramethoxy-13-oxotricyclo[9.5.0.0²,⁷]hexadeca-1(16),2,4,6,11,14-hexaen-10-yl]acetamide
Poids de la formule 399.44
Pourcentage de pureté 95%