Learn More
Colchicine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15403739
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité unitSize
15403739 500 mg 500mg
15483729 1 g 1g
15493729 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 15403739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61072.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Agent perturbateur des microtubules. Induit l’apoptose dans les cellules du lymphome humain
Colchicine is most commonly used to treat gout. It is an inhibitor of microtubule polymerization which blocks chromosome segregation during meiosis. Consequently, it is used to induce polyploidy (tetraploid) in plant cells. It is an antimitotic agent that disrupts microtubules by binding to tubulin and preventing its polymerization. Stimulates the intrinsic GTPase activity of tubulin. Induces apoptosis in several normal and tumor cell lines and activates the JNK/SAPK signaling pathway.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La colchicine est la plus couramment utilisée pour traiter la goutte. C’est un inhibiteur de la polymérisation des microtubules qui bloque la ségrégation des chromosomes lors de la méiose. Par conséquent, elle est utilisée pour induire la polyploïdie (tétraploïde) dans les cellules végétales. C’est un agent antimitotique qui perturbe les microtubules en se liant à la tubuline et en empêchant sa polymérisation. Stimule l’activité GTPase intrinsèque de la tubuline. Induit l’apoptose dans plusieurs lignées cellulaires normales et tumorales, et active la voie de signalisation JNK/SAPK.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (10 mg/ml), l’eau (45 g/L), le chloroforme, le DMSO et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-86-8
Formule moléculaire C22H25NO6
Poids moléculaire (g/mol) 399.44
Numéro MDL MFCD00078484,MFCD00078484
Clé InChI IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonyme colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
CID PubChem 45038708
Nom IUPAC N-[(10S)-3,4,5,14-tetramethoxy-13-oxotricyclo[9.5.0.0²,⁷]hexadeca-1(16),2,4,6,11,14-hexaen-10-yl]acetamide
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Colchicine
Point de fusion ∽150°C (decomposition)
Couleur Blanc à jaune
Quantité 500 mg
Numéro UN UN1544
Beilstein 2228813
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2471
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (10mg/ml),water (45g/L),chloroform,DMSO and methanol.
Poids de la formule 399.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.