Learn More
Colchicine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Colchicine is most commonly used to treat gout. It is an inhibitor of microtubule polymerization which blocks chromosome segregation during meiosis. Consequently, it is used to induce polyploidy (tetraploid) in plant cells. It is an antimitotic agent that disrupts microtubules by binding to tubulin and preventing its polymerization. Stimulates the intrinsic GTPase activity of tubulin. Induces apoptosis in several normal and tumor cell lines and activates the JNK/SAPK signaling pathway.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La colchicine est la plus couramment utilisée pour traiter la goutte. C’est un inhibiteur de la polymérisation des microtubules qui bloque la ségrégation des chromosomes lors de la méiose. Par conséquent, elle est utilisée pour induire la polyploïdie (tétraploïde) dans les cellules végétales. C’est un agent antimitotique qui perturbe les microtubules en se liant à la tubuline et en empêchant sa polymérisation. Stimule l’activité GTPase intrinsèque de la tubuline. Induit l’apoptose dans plusieurs lignées cellulaires normales et tumorales, et active la voie de signalisation JNK/SAPK.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (10 mg/ml), l’eau (45 g/L), le chloroforme, le DMSO et le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Colchicine |
| Point de fusion | ∽150°C (decomposition) |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN1544 |
| Beilstein | 2228813 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,2471 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol (10mg/ml),water (45g/L),chloroform,DMSO and methanol. |
| Poids de la formule | 399.44 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.