Learn More
Colchicine-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Colchicine-d6 |
| CAS | 1217651-73-4 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C22 H19 D6 N O6 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 2,2,2-Trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-10-(trideuteriomethoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[d]heptalen-7-yl]acetamide, Colchicine-d6, Colchicine-D6 (7-acetamide-D3,10-methoxy-D3), N-[(7S)-1,2,3-Trimethoxy-10-(methoxy-d3)-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide-2,2,2-d3, N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3-trimethoxy-10-(methoxy-d3)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide-2,2,2-d3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 2,2,2-triduutéro-N-[(7S)-1,2,3-triméthoxy-9-oxo-10-(triduutérométhoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl ]acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 405.472 |
| Afficher plus |