Learn More
Fryka™ Boîte de réfrigération
Code produit 10630366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
-10°C à -50°C
-50°C à -85°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures unitSize
10630366 -10°C à -50°C 1 pièce
10097101 -50°C à -85°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10630366 Fournisseur Fryka™ Code fournisseur 050B3550
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Boîte de réfrigération fiable, compacte et silencieuse conçue comme un appareil de bureau. La boîte de réfrigération Fryka™ facilite le stockage décentralisé des éléments réfrigérés.
  • Économique
  • Écologique
  • Fiable
  • Compact
  • Quiet
  • Disponible dans différentes plages de températures et capacités
Spécification
Type Congélateur de paillasse
Capacité (métrique) 35 L
Gamme de températures -10°C à -50°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 300 x 425 x 280 mm
Profondeur (métrique) extérieure 765 mm
Profondeur (métrique) intérieure 300 mm
Hauteur (métrique) extérieure 540 mm
Hauteur (métrique) intérieure 280 mm
Largeur (métrique) extérieure 580 mm
Largeur (métrique) intérieure 425 mm
Tension du système de réfrigération 230V
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V
Fréquence 50 Hz
Poids (métrique) 65 kg