Learn More
Cytiva Mélange enzymatique de dissociation à froid - Rein
Code produit 30057713 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Lignée cellulaire:
Enzima renal
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Lignée cellulaire Conditionnement
30057713 Enzima renal 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30057713 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29733434
 Article restreint
En stock
Un kit autonome, destiné à la dissociation du tissu rénal dans le cadre du séquençage unicellulaire.
  • Fonctionne efficacement à 4 °C
  • Mort cellulaire et stress minimisés (définis comme : marqueurs de la voie d'apoptose, macrophages, etc.) et un profil transcriptionnel amélioré des cellules individuelles pour des résultats plus précis en matière de séquençage et d'analyse de cellules uniques
  • Solution prête à l'emploi spécifiquement conçue pour les tissus rénaux
  • Optimisé pour la dissociation des différents segments qui interviennent dans le tissu rénal
  • Optimisé pour une utilisation avec le VIA Extractor™ désagrégateur tissulaire
  • L'un des rares systèmes capables de maintenir une température froide de manière contrôlée. Une dissociation efficace à des températures plus basses augmente la viabilité et minimise l'agrégation cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Enzima renal
Type de cellule Enzima renal
Type de culture Enzima renal
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Type de réactif Enzymes
Stérilité Non stérile
Avec additifs Néant
Sans additif Néant
Formule Solución tampón líquida y enzimática
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO). Ne pas utiliser pour le diagnostic.