Learn More
Virkon™ Stérilisation à froid des liquides
Code produit 15196603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 paquets
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15196603 12 paquets 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15196603 Fournisseur Virkon™ Code fournisseur 332003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.68€
    318.87€ / 100 pièces
    Économisez 81.81€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Désinfectant de haut niveau pour dispositifs et instruments médicaux invasifs
  • Stérilisant pour matériel médical invasif
  • Idéal pour les instruments et sondes à fibres optiques
  • Le meilleur désinfectant de haut niveau pour dispositifs et instruments médicaux invasifs tels que : Instruments à fibres optiques ; sondes chirurgicales, etc.
Spécification
Type de produit Stérilisation à froid des liquides
Color-coded Non
Forme Poudre
Scent Parfum régulier
Stérilité Stérile
Quantité 12 paquets
Poids (métrique) 162 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Perasafe Sterilant / Disinfectant 16.2g Sachet
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges autoréactifs Type E et F
Mention de danger
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P235-Tenir au frais.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P420-Stocker à l'écart des autres matières.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium carbonate,compound with hydrogen peroxide, citricacid, sodium carbonate