Learn More
Unity Lab Services™ Service de requalification des équipements d'entreposage frigorifique
Code produit 30178681
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Équipement de stockage basse température
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30178681 Équipement de stockage basse température 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30178681 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur RQCOLD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Services de requalification pour équipements d'entreposage frigorifique (documentation incluse)
Requalification (RQ) : Vérification documentée que l'équipement (tel qu'installé) fonctionne comme prévu, conformément aux spécifications du fabricant.
  • Vérifie les fonctions importantes des équipements et contribue à garantir que ceux-ci fonctionnent comme prévu par le fabricant et sont conformes aux normes et exigences.
  • Les principaux tests comprennent la détection de porte entrouverte, de panne de courant et d'alertes de température.
  • Veuillez noter que l'installation et la qualification opérationnelle, idéalement accompagnées de la maintenance préventive et de l'étalonnage, doivent être effectuées sur l'équipement de laboratoire avant que les services de requalification puissent être réalisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Équipement de stockage basse température
Type de produit Service de requalification