Learn More
KGW Isotherm™ Piège à froid
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 mL (condensat), 2 L (liquide de refroidissement) |
| Comprend | Dewar du XVIIIe siècle |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Piège à froid (long) |
| Modèle | KFL 29-GL |
| Type de connexion | Filetage en verre GL18 avec olive |