Learn More
VACUUBRAND™ Piège à froid
Code produit 10428181 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Piège à froid GKF 1000i
Piège à froid SKF H 25
Piège à froid SKF H 40
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10428181 Piège à froid SKF H 25 1 pièce
10548381 Piège à froid GKF 1000i 1 pièce
10524902 Piège à froid SKF H 40 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10428181 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20667051
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez ce piège à froid avec des solvants très volatils et réduisez le refoulement des molécules d’huile dans le système à vide. Les pièges à froid Vacubrand™ assurent une protection importante de votre pompe en séparant les condensats et les milieux agressifs.
Piège à froid SKF
  • Robuste, facile à nettoyer
  • Facile à démonter
  • Conception à deux parois avec bonne conductibilité
  • Longue durée de fonctionnement par remplissage de réfrigérant
  • Évacuation facile des condensats sans démontage
Piège à froid GKF
  • Gaine isolante très réfléchissante pour une plus longue durée de vie du réfrigérant
  • Fenêtre verticale : observation directe des niveaux de condensats et de réfrigérant
  • Robinet d’arrêt en PTFE : évacuation des condensats sans démontage
  • Écran en tôle pour la protection contre les dommages externes et l’implosion
Filtre à huile en ligne HF
  • Durée de vie prolongée de l’huile
  • Moins de demandes de maintenance
  • Montage compact facile
  • Changement de filtre simple, indicateur de service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du coffret Acier inox, FKM, NBR
À utiliser avec (équipement) Pompes Vacuubrand
Type Piège à froid SKF H 25