Description
Piège à froid SKF
Piège à froid GKF
Filtre à huile en ligne HF
- Robuste, facile à nettoyer
- Facile à démonter
- Conception à deux parois avec bonne conductibilité
- Longue durée de fonctionnement par remplissage de réfrigérant
- Évacuation facile des condensats sans démontage
Piège à froid GKF
- Gaine isolante très réfléchissante pour une plus longue durée de vie du réfrigérant
- Fenêtre verticale : observation directe des niveaux de condensats et de réfrigérant
- Robinet d’arrêt en PTFE : évacuation des condensats sans démontage
- Écran en tôle pour la protection contre les dommages externes et l’implosion
Filtre à huile en ligne HF
- Durée de vie prolongée de l’huile
- Moins de demandes de maintenance
- Montage compact facile
- Changement de filtre simple, indicateur de service
Spécification
Specifications
| Matériau du coffret | Verre borosilicaté, PTFE, FKM |
| À utiliser avec (équipement) | Pompes Vacuubrand |
| Type | Piège à froid GKF 1000i |