Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Piège à froid avec vidange des condensats
Code produit 10420903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
200 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10420903 200 ml 1 pièce
10365831 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10420903 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05355546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00€
    421.14€ / 1 pièces
    Économisez 122.86€
    22% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Piège à froid pour le remplissage direct des agents de refroidissement
  • Avec robinet d’arrêt (avec dispositif de fixation)
  • Pour la vidange des condensats
  • Faible consommation d’agent de refroidissement grâce à la double paroi
  • Connexion de l’appareil : prise NS 29/32
  • Raccord de la pompe à vide : cône NS 29/32
  • En tubulure DURAN™
Specifications
Matériau Tubulure en DURAN
À utiliser avec (équipement) Agents de refroidissement
Comprend Robinet d’arrêt de vanne (avec dispositif de fixation) pour la vidange des condensats
Quantité 1
Volume (métrique) 200 ml