Learn More
Masterflex™ ECHANTILLONNEUR COMPLET MASTERFLEX
Code produit 11896292 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11896292 9000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11896292 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0758000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Masterflex L/S™ Easy-Load™ pump head; 2 3/8 gal. (9L) HDPE carboy; 12VDC rechargeable battery; 115/230VAC power converter/battery charger with 12 ft. (3.7m) cable, quick-disconnect fittings for inlet and outlet connections; and 25 ft. (7.6m) of L/S 24 peroxide-cured silicone tubing, and instruction manual.
Programmable pour une commande à distance
L’échantillonneur soulève l’eau, les suspensions et les déchets liquides jusqu’à 25 pi (7.6 m) et consigne 300 événements d’échantillonnage. Prélève un échantillon de 2 3 / 8 gal (9 litres) pendant une exécution sans surveillance. Les fonctions de taille d’échantillon, de démarrage / d’arrêt et de mise en veille peuvent être programmées pour un fonctionnement par contrôle à distance—échantillonnage avec délais de mise en veille jusqu’à 99 heures et 99 minutes.
  • Six programmes d’échantillonnage préréglés ou cinq programmes pour applications personnalisées
  • Les capteurs en ligne garantissent un volume précis et empêchent tout remplissage excessif ; la fonction de flux réversible permet de purger la tubulure
  • Écran LCD rétroéclairé réglable et clavier éclairé
  • Boîtier en PE jaune haute visibilité, l’échantillonneur peut flotter pendant 30 minutes s’il tombe dans l’eau
  • Programmez le fonctionnement pour répondre aux exigences de l’EPA en matière d’échantillonnage
Informations sur la commande
Built-in 12VDC battery (three hours) or 115 or 230VAC operation. Dimensions: 11L x 13 1/2W x 17 1/2 in.H (27.9 x 34.3 x 44.5cm). Weight: 24 lb. (10.9kg).
Compliance
ISO 9001 certified. UL, cUL, CE-listed power supply; IP56 rated. Meets EPA requirements.
Spécification
Type de produit Échantillonneur composite
Matériau Polyéthylène
Comprend Tête de pompe Masterflex L/S™ Easy-Load™, bonbonne en PEHD de 9 litres, batterie rechargeable de 12 VCC, convertisseur / chargeur de batterie de 115 / 230 VCA avec câble de 12 pieds, raccords à déconnexion rapide pour les connexions d’entrée et de sortie
Matériau du bouchon Silicone
Capacité (impériale) 200 ml (304.3 oz)
Capacité (métrique) 9000 ml
Couleur Jaune
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, CE, indice IP54, UL, cUL, EPA
Poids (impériale) 24 lb
Poids (métrique) 10.9 kg
Dimensions (L x l x H) 27.9 x 34.3 x 44.5 cm (11 x 13.5 x 17.5 in)
Hauteur (impériale) 17.5 in
Hauteur (métrique) 44.5 cm
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (métrique) 27.9 cm
Largeur (impériale) 13.5 in
Largeur (métrique) 34.3 cm