Learn More
Masterflex™ Tête de pompe L/S™ Easy-Load™ II à écrasement réglable pour tubulure de précision haute performance
Description
Includes
Matériel de montage monocanal et tubulure en silicone pour pompe de 15 po (38 cm). Pour empiler plusieurs têtes, commandez séparément le matériel pour deux, trois ou quatre canaux.
Utilisez ces têtes de pompe avec des tubulures haute performance. Les têtes de pompe Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II sont équipées d’une fonction de rétention automatique pour maintenir la tubulure fermement en place sans ajustement manuel. Chargez simplement la tubulure et démarrez la pompe.
- L’occlusion réglable offre la possibilité de desserrer l’occlusion pour prolonger la durée de vie de la tubulure ou d’augmenter l’occlusion pour plus de pression
- Le rotor à quatre rouleaux améliore les performances de pression et la stabilité mécanique tout en réduisant les pulsations
- La géométrie améliorée du lit d’occlusion prolonge la durée de vie de la tubulure
- Boîtier en sulfure de polyphénylène (PPS) avec rotor en acier inoxydable (SS) ou en acier laminé à froid (CRS)—Choisissez CRS pour l’économie ou SS pour une plus durabilité et une plus résistance accrues aux produits chimiques
- Accepte les tubulures : L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
Spécification
Spécification
| Débit | 1.7 à 2900 ml/min |
| À utiliser avec | Tubulure de précision à haute performance |
| Capacité | 4 |
| Comprend | Matériel de montage à un canal et une tubulure en silicone pour pompe de 38,1 cm (15 in) de long |
| Profondeur totale (impériale) | 2,75 po |
| Profondeur totale (métrique) | 7 cm |
| Hauteur totale (impériale) | 4,75 po |
| Hauteur totale (métrique) | 12.1 cm |
| Largeur totale (impériale) | 5 in |
| Type | Tête de pompe |
| Afficher plus |