Learn More
Masterflex™ Entraînement modulaire analogique à vitesse variable L/S™
Code produit 15548431 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1,2 à 3 400 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15548431 1,2 à 3 400 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15548431 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0755905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00€
    1434.46€ / 1 pièces
    Économisez 640.54€
    30% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Entraînement à vitesse variable polyvalent présentant une large gamme de débits et des commandes simple
  • Débit de 0,06 à 3400 ml/min avec une tubulure I/P—le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
  • Fonctionnement simple avec commande de vitesse à un tour
  • Le moteur et le contrôleur séparés sont connectés via un câble de 6 pieds (1,9 m) — placez les composants à un endroit pratique ou là où l’espace le permet
  • Commande de vitesse à un seul tour et interrupteur marche/arrêt avec indicateur d’alimentation vert — maintiennent le réglage de la vitesse tout en mettant la pompe sous et hors tension
  • Le moteur réversible de 1/10 hp possède un dispositif de démarrage progressif et de force contre-électromotrice pour une commande de vitesse de ±2 %
  • Le boîtier en acier peint est classé IP33 pour une protection contre les chutes d’eau verticales
  • Les modèles 230 VCA sont marqués CE conformément aux normes de l’UE
Spécification
Débit 1,2 à 3 400 ml/min
Fréquence 50 Hz
Indice IP IP33
Modèle Entraînement modulaire à vitesse variable Masterflex L/S
Type du moteur Réversible
Hauteur totale (métrique) Contrôleur :87 mm ; Moteur :115mm
Longueur totale (métrique) 204 mm (contrôleur), 198 mm (moteur)
Largeur totale (métrique) Contrôleur :164 mm ; Moteur :97mm
Contrôle de la vitesse ± 2 %
Type variateur de vitesse modulaire
Vitesse 6 à 600 tr/min