Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Norprene™ L/S™
Code produit 11705148
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
24
35
36
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
11705148 15 1 pièce
11735148 24 1 pièce
11770989 35 1 pièce
11750999 36 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11705148 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640415
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient parfaitement aux applications sous vide / pression
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,19 po
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau Norprene
Diamètre (impériale) externe 0,59 po
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Longueur totale (impériale) 49,8 ft.
Longueur totale (métrique) 1520 cm
À utiliser avec (application) Pour les applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV)
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Propriétés de résistance Acides
Taille de la tubulure 15
Débit 1,7 à 1000 ml/min.
Tuyau cannelé 3/8 po
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Noire opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Type de produit Tube de pompe