Learn More
Masterflex™ Kit de raccords cannelés
Description
Contient les références et quantités suivantes :
06365-83 ; coude dia. int. 1/16 po, 10/kit
06365-84 ; Coude dia. int. 3/32 po, 10/kit
06365-85 ; Coude dia. int. 1/8 po, 10/kit
06365-86 ; Pièce en T dia. int. 3/32 po, 25/kit
06365-91 ; Connecteur droit dia. int. 1/16 po, 25/kit
06365-92 ; Connecteur droit dia. int.1/8 po, 25/kit
06365-93 ; Connecteur droit dia. int. 3/32 po, 25/kit
06365-94 ; Réducteur dia. int. 1/16 x 1/8 po, 20/kit
06365-95 ; Réducteur dia. int. 1/16 x 3/32 po, 20/kit
06365-96 ; Réducteur dia. int. 3/32 x 1/8 po, 20/kit
06365-97 ; Pièce en T dia. int. 1/16 po, 25/kit
06365-98 ; Pièce en T dia. int. 1/8 po, 25/kit
06365-83 ; coude dia. int. 1/16 po, 10/kit
06365-84 ; Coude dia. int. 3/32 po, 10/kit
06365-85 ; Coude dia. int. 1/8 po, 10/kit
06365-86 ; Pièce en T dia. int. 3/32 po, 25/kit
06365-91 ; Connecteur droit dia. int. 1/16 po, 25/kit
06365-92 ; Connecteur droit dia. int.1/8 po, 25/kit
06365-93 ; Connecteur droit dia. int. 3/32 po, 25/kit
06365-94 ; Réducteur dia. int. 1/16 x 1/8 po, 20/kit
06365-95 ; Réducteur dia. int. 1/16 x 3/32 po, 20/kit
06365-96 ; Réducteur dia. int. 3/32 x 1/8 po, 20/kit
06365-97 ; Pièce en T dia. int. 1/16 po, 25/kit
06365-98 ; Pièce en T dia. int. 1/8 po, 25/kit
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 1,6 mm |
| Quantité d’emballage | 240/boîte |