Learn More
Colistin sulfate, MedChemExpress
Description
Colistin sulfate is a polypeptide antibiotic which inhibits gram-negative bacteria by binding to lipopolysaccharides and phospholipids in the outer cell membrane of gram-negative bacteria.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Colistin sulfate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1264-72-8 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C52H98N16O13.2.5H2O4S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Polymyxin E sulfate |
| Informations sur la solubilité | H2O : 50 mg/mL (35.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Afficher plus |