Learn More
Colistine, sel de sulfate, MP Biomedicals™
Code produit 11480712 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480712 1 g 1g
11470712 0.25 g 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480712 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219415791
Identifiants chimiques
CAS 1264-72-8
Spécification
Nom chimique ou matériau Colistin, sulfate salt
Couleur Marron
Quantité 1 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Colistin Sulfate Salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Colistin Sulfate Salt