Learn More
Gibco™ Collagen I, Coated Plate, 6 well
Code produit 12037556 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 plaques
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12037556 5 plaques 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12037556 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1142801
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Collagène I, plaque revêtue, 6 puits
Le collagène I, Rat Tail (queue de rat), est la bête de bât de la culture cellulaire la préparations d’enduit et de gels pour la croissance des cellules d’attachement. Gibco™ Collagen I, Rat Tail est maintenant disponible dans des plaques de culture de tissus pré-enduites pour aider à gagner du temps sur la paillasse. Conçues pour répondre à de nombreuses applications différentes, nos plaques revêtues de collagène I de haute qualité et homogènes sont disponibles en 3 formats : plaques 96, 24 et 6 puits.
  • Prêt à l’emploi, stockage à température ambiante
  • Qualité testée pour garantir la cohérence
  • Disponibles en 3 formats de plaques différents et dans des formats personnalisés pour une large gamme d’applications
    Faciles à utiliser, faciles à conserver
    Les plaques revêtues de collagène I, et leurs couvercles sont conditionnés par 5 par sachet de feuilles de métal scellés sous vide avec un dessiccant pouvant être conservé à température ambiante pendant une durée de conservation maximale de 2 ans. Collagène I, la queue de rat est utilisée pour enduire les microplaques traitées pour la culture tissulaire. C’est le même matériau de collagène que nous vendons sous forme liquide. Les plaques sont prêtes à l’emploi sans préparation supplémentaire requise, il suffit d’ensemencer vos cellules.
    Qualité testée pour garantir la cohérence
    Pour une efficacité et une cohérence maximales, les plaques Gibco™ revêtues de collagène I sont conçues pour répondre à ces attentes. Nous commençons avec un collagène de queue de rat de haute qualité, le même matériau disponible sous forme liquide et suivons un procédé de fabrication aseptique étroitement contrôlé qui produit un revêtement très homogène sur la surface des microplaques traitées pour la culture tissulaire. Nous testons chaque lot pour nous assurer du respect de ces normes.
    Disponibles dans différents formats pour une large gamme d’applications
    Les protéines de la matrice extracellulaire (MEC) jouent un rôle important dans la régulation des processus cellulaires fondamentaux et sont largement utilisées comme revêtement ou matrice pour les systèmes de culture tissulaire afin de permettre le développement de modèles qui imitent étroitement les conditions in vivo. Les plaques enduites Gibco™ Collagen I peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment la culture d’hépatocytes frais ou congelés (rat et humain), ainsi que pour les cellules primaires neuronales, épithéliales et musculaires. Elles sont également idéales pour la culture de cellules épithéliales cornéennes humaines (HCEC) dans des milieux définis.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage 5 plaques sont scellées dans un sachet de feuilles de métal avec un dessicant pour une durée de conservation optimale. Conserver à température ambiante.
    Conditionnement 5/paquet
    Gamme de produits Gibco
    Type de produit Plaque de culture
    Nbre de puits 6
    Traitement de surface Traitée pour la culture cellulaire
    Pureté ou qualité Qualité pour culture cellulaire
    Quantité 5 plaques