Learn More
Merck Support de collier
Code produit 10397693 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Automatisation sur la rampe à vide MultiScreenHTS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) unitSize
10397693 Automatisation sur la rampe à vide MultiScreenHTS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10397693 Fournisseur Merck Code fournisseur MSVMHTS0H
Expédition estimée: 21-10-2026
Spécification
À utiliser avec (application) Automatisation sur la rampe à vide MultiScreenHTS
Type Support de collier
Matériau Support de collier en plastique acétal, goupilles de détente en acier inox