Learn More
Macherey-Nagel™ Récipients de collecte de réservoir en PP CHROMABOND™ Multi-96, 12 barrettes de 8 puits
Code produit 10610162 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 Paquets
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10610162 10 Paquets 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10610162 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 738652
Expédition estimée: 23-12-2026
Les récipients de collecte de réservoir sont utilisés comme recharges pour le rack de collecte CHROMABOND™ Multi 96 pour le collecteur à vide Multi 96 dans l’extraction en phase solide (SPE).
  • Recharges pour accessoires de barrettes à 12 x 8 puits
  • Pour rack de collecte Multi 96
  • Polypropylène
Spécification
Comprend 12 barrettes rouleau à 8 puits
Capacité (métrique) 1,0 ml (chaque tube)
À utiliser avec (application) Collecteur à vide d’extraction en phase solide Multi 96
Matériau Polypropylène
Quantité 10 Paquets
Type de produit Récipient de collecte