Learn More
SCAT Collecteurs pour HPLC
Code produit 10588140 Tous les produits SCAT Europe Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Connecteur 2 en 1
Connecteur 3 en 1
Connecteur 8 en 1
Connecteur latéral 3 en 1
Connecteur vertical 3 en 1
Diamètre (métrique) interne:
5,0 à 11,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Diamètre (métrique) externe:
3.2 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Diamètre (métrique) interne unitSize Diamètre (métrique) externe
10588140 Connecteur 2 en 1 5,0 à 11,5 mm 1 pièce -
10475323 Connecteur 2 en 1 - 1 pièce 3.2 mm
10064784 Connecteur 2 en 1 - 1 pièce 3.2 mm
10590251 Connecteur 3 en 1 - 1 pièce -
10233503 Connecteur 3 en 1 5,0 à 11,5 mm 1 pièce 3.2 mm
10358729 Connecteur latéral 3 en 1 5,0 à 11,5 mm 1 pièce -
10394123 Connecteur 3 en 1 - 1 pièce 3.2 mm
15154609 Connecteur vertical 3 en 1 5,0 à 11,5 mm - -
10723862 Connecteur 8 en 1 - 1 pièce 3.2 mm
10629680 Connecteur 8 en 1 5,0 à 11,5 mm 1 pièce 3.2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10588140 Fournisseur SCAT Code fournisseur 160139
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Collectez plusieurs tubes dans un seul connecteur, aucun problème avec le collecteur droit ! Le connecteur de tubes est le connecteur le plus flexible du système SCAT.
Pour un raccordement fiable et propre des tuyaux et des capillaires pour la collecte de liquides. SCAT Les collecteurs sont disponibles en versions offrant jusqu'à 8 options de connexion. Les connexions sont soit latérales, soit verticales, ce qui facilite le raccordement des tubes. Des tubes de diamètres différents de 2,3 à 11,5 mm peuvent être raccordés. Les connecteurs sont en PTFE, PFA ou PP résistants aux produits chimiques.
Informations sur la commande
dimForUseWith
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 5,0 à 11,5 mm
Matériau PTFE
À utiliser avec Connecteur de tube
Forme De côté
Comprend Raccords pour connecteur 2 en 1, diamètre intérieur 5,0 à 11,5 mm
Couleur Blanc
Type de produit Connecteur 2 en 1