Description
Pour un raccordement fiable et propre des tuyaux et des capillaires pour la collecte de liquides. SCAT Les collecteurs sont disponibles en versions offrant jusqu'à 8 options de connexion. Les connexions sont soit latérales, soit verticales, ce qui facilite le raccordement des tubes. Des tubes de diamètres différents de 2,3 à 11,5 mm peuvent être raccordés. Les connecteurs sont en PTFE, PFA ou PP résistants aux produits chimiques.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 5,0 à 11,5 mm |
| Matériau | PFTE, PFA |
| Diamètre (métrique) externe | 3.2 mm |
| À utiliser avec | Bouchon de déchets, tubulure de dia. ext. 2,3 mm (7 x), tubulure de dia. int. 6,4 mm (1 x) |
| Admission | 8 raccords de port d’entrée |
| Forme | Verticaux |
| Comprend | Raccords pour 7 x 2,3/3,2 mm de diamètre extérieur, 1 x 5,0 à 11,5 mm de diamètre intérieur, connecteur 8 en 1 |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Connecteur 8 en 1 |