Learn More
Invitrogen™ Collibri™ DNA Library Preparation Kit Modules
Code produit p-7227427 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’échantillons:
24 préparations
96 préparations
Type de produit:
Kit de nettoyage de la bibliothèque d’ADN
Préparation de la bibliothèque d’ADN ES
Préparation de la bibliothèque d’ADN PS sans PCR
Préparation pour bibliothèque d’ADN ES sans PCR
Préparation pour bibliothèque d’ADN PS
Conditionnement:
24 pièces
96 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’échantillons Type de produit Conditionnement
17885177 24 préparations Préparation pour bibliothèque d’ADN ES sans PCR 24 pièces
17855017 96 préparations Préparation pour bibliothèque d’ADN ES sans PCR 96 pièces
17826467 24 préparations Préparation de la bibliothèque d’ADN ES 24 pièces
17816467 96 préparations Préparation de la bibliothèque d’ADN ES 96 pièces
17875217 24 préparations Préparation de la bibliothèque d’ADN PS sans PCR 24 pièces
17836467 96 préparations Préparation de la bibliothèque d’ADN PS sans PCR 96 pièces
17866467 24 préparations Préparation pour bibliothèque d’ADN PS 24 pièces
17875017 96 préparations Préparation pour bibliothèque d’ADN PS 96 pièces
30054614 24 préparations Kit de nettoyage de la bibliothèque d’ADN 24 pièces
17875117 96 préparations Kit de nettoyage de la bibliothèque d’ADN 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17885177 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A38575024
The Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems.
The Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems. The kit supports whole-genome sequencing (WGS) applications and is suitable for all genomes. Modules are available in two sizes: for 24 or 96 samples.
The Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems. The kit supports whole-genome sequencing (WGS) applications and is suitable for all genomes.
The Collibri DNA Library Preparation Kit Modules support:
  • The need for enzymatic manipulation of DNA into a pool of cDNA fragments
  • The need to cleanup and size select library to get rid of junk sequences and purify a sample
  • The addition of indexed adapters to enable the prepared library sequencing on Illumina instruments
The enzymatic module of the kit generates a consistently high yield of a library, which is enough for library quantification, sequencing, and multiple runs on Illumina instruments.
Enzymatic Shearing (ES) modules
  • The Collibri ES DNA Library Preparation Kit Modules are designed for fast and convenient library preparation from a wide range of inputs (1–500 ng), starting from intact genomic DNA or already prepared amplicons (>300 bp) of any species. The entire library preparation protocol takes about three hours with a PCR workflow.
  • The Collibri PCR-free ES DNA Library Preparation Kit Modules are designed for fast and convenient library preparation from inputs as low as 100 ng intact genomic DNA or already prepared amplicons (>300 bp) of any species. The entire library preparation protocol takes about two hours for the PCR-free workflow.
Physical Shearing (PS) modules
  • The Collibri PS DNA Library Preparation Kit Modules offer library preparation of a wide range of inputs (1 ng to 1 μg) of physically sheared double-stranded DNA, cfDNA, or amplicons (≤300 bp) of any species. The entire library preparation protocol takes about three hours with a PCR workflow. Additionally, a PCR-free version is available for inputs starting at 500 ng DNA.
  • The Collibri PCR-free PS DNA Library Preparation Kit modules offer library preparation from inputs as low as 500 ng of physically sheared double-stranded DNA, cfDNA, or amplicons (≤300 bp) of any species. The entire library preparation protocol takes about three hours with a PCR workflow. Additionally, a PCR-free version is available for inputs starting at 500 ng DNA.
If needed, Collibri Library Amplification Master Mix with primers can be bought separately. Or, choose the Collibri ES or PS DNA Library Preparation Kit Modules where these come included with the kit.
Collibri DNA Library Cleanup Kit contains exceptional beads optimized for work with DNA samples. Therefore, the DNA Library Preparation Kit works the best with these cleanup modules and is not recommended to be replaced with a regular bead.
Collibri DNA Indexed adapters contain the highest-quality Combinatorial Dual (CD), or Unique Dual (UD). For the higher throughput use UD and CD together to support up to 192 preparations per run. To avoid overlap of sequences, do not pool together different sizes of modules containing the same type of indexed adaptors (CDs or UDs only).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C.
Description Fragmentation, End Repair/A-tailing step, Ligation, PCR
Format Kit
Sequencing Type Séquençage du génome et de l’ADN
À utiliser avec (application) DNA Sequencing; Whole-Genome Sequencing, Amplicon Sequencing
Nbre d’échantillons 24 préparations
Gamme de produits Collibri
Type de produit Préparation pour bibliothèque d’ADN ES sans PCR
Quantité 24 preps