Learn More
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Code produit 17797443 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
24 préparations
96 préparations
Type de produit:
Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN ES
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index CD
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index UD (kits A-D, 1-96)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index UD (kit B, 25-48)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index UD (kit C, 49-72)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index UD (kit D, 73-96)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index UD (kit A, 1-24)
Conditionnement:
24 pièces
24 réactions
96 pièces
96 réactions
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Type de produit Conditionnement
17797443 96 préparations Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN ES 96 pièces
17787443 24 préparations Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN ES 24 pièces
16574301 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index CD 24 réactions
16594301 96 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index CD 96 réactions
16584301 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index UD (kit A, 1-24) 24 réactions
16524321 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index UD (kit B, 25-48) 24 réactions
16534321 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index UD (kit C, 49-72) 24 réactions
16554321 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index UD (kit D, 73-96) 24 réactions
17266523 96 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES pour systèmes Illumina, avec index UD (kits A-D, 1-96) 96 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17797443 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A38607096W
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Invitrogen Collibri est conçu pour le séquençage de nouvelle génération (NGS) sur les systèmes Illumina. Le kit prend en charge les applications de séquençage du génome entier (WGS) et convient à tous les génomes.
Le kit de préparation pour bibliothèque ADN ES Collibri est conçu pour une préparation rapide et pratique des bibliothèques à partir d’une large gamme d’entrées (1 à 500 ng), à partir d’ADN génomique intact ou d’amplicons déjà préparés (> 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de la bibliothèque dure environ trois heures avec un flux de travail PCR. Une version sans PCR est également disponible pour les entrées d’ADN à partir de 100 ng.
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Collibri est conçu pour une préparation rapide et pratique de bibliothèques pour une large gamme d’entrées (1 à 500 ng), à partir d’ADN génomique intact ou d’amplicons déjà préparés (> 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de bibliothèques dure environ trois heures avec un flux de travaux avec PCR. Qui plus est, une version sans PCR est également disponible pour les entrées d’ADN à partir de 100 ng.
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Collibri :
• Comprend tous les composants nécessaires dans un seul kit* pour une utilisation rapide
• S’appuie sur la miniaturisation des manipulateurs de liquides pour réduire les coûts
• Fournit un retour visuel en cours pour un traitement plus facile
• Convient à l’automatisation conventionnelle pour augmenter le débit
* Le kit est composé de modules contenant des adaptateurs indexés, de modification enzymatique, de purification / sélection de tailles, à l’exception du kit de base, qui permet de combiner Collibri avec les adaptateurs indexés souhaités.
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Collibri contient des colorants inertes qui fournissent un retour visuel sur la progression de la préparation : les Reaction Mix changent de couleur en réponse à l’ajout de composants critiques à chaque étape. De plus, le module de cisaillement enzymatique (ES) du kit permet d’obtenir des rendements élevés et constants de la bibliothèque à partir de toute quantité d’ADN d’entrée (y compris la version sans PCR), ce qui est suffisant pour sa quantification  avant le séquençage ainsi que pour de multiples cycles sur les instruments Illumina.
Applications
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Collibri est recommandé pour :
• Séquençage du génome entier
• Reséquençage
• Assemblage De Novo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Collibri, conserver à -20°C
• Kit de purification de bibliothèques d’ADN Collibri, conserver à 4°C
• Index CD d’ADN Collibri, conserver à -20°C
Description Le produit contient les modules A39097096, A38584096
Type d’échantillon ADN
Sequencing Type Séquençage du génome et de l’ADN
À utiliser avec (équipement) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq ou iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
À utiliser avec (application) Séquençage du génome entier, reséquençage, assemblage De Novo
Bibliothèques Bibliothèque de fragments
Nbre de réactions 96 préparations
Gamme de produits Collibri
Type de produit Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN ES
Quantité 96 préparations
Conditions d’expédition Glace carbonique
Étape du flux de travail Génération de bibliothèques