Learn More
Invitrogen™ Kit de quantification de bibliothèque Collibri™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
- Comprend l’ADN polymérase Platinum II Taq à démarrage à chaud et active la quantification pratique et précise des bibliothèques NGS
- Contient tous les composants nécessaires à la réaction d’amplification, y compris les amorces et le colorant de référence passive, et ne nécessite aucune préparation avant utilisation
- En raison de la concentration universelle du colorant de référence passive dans le Master Mix, le kit peut être utilisé avec n’importe quel instrument qPCR sans ajustement
- Quantification précise des bibliothèques faites à partir de divers types d’échantillons, y compris les échantillons dégradés
- Facilité d’utilisation avec tous les composants prêts à l’emploi : aucune préparation de réactif n’est requise
- Repères visuels : colorants spécialement formulés inclus pour le suivi des étapes de pipetage
- Technologie de démarrage à chaud Platinum : spécificité, sensibilité et configuration de la réaction à température ambiante supérieures. Confort inégalé
- Contenu :
- ADN polymérase Hot-Start Platinum II Taq
- Tampon optimisé
- dNTP
- Mélange d’amorces ciblant les séquences des adaptateurs
- Colorant SYBR Green
- Colorant de référence passive
- Étapes de pipetage avec colorant bleu
- La formulation unique facilite l’utilisation à chaque étape du flux de travail :
- Pas de préparation de réactif
- Suivi des étapes de pipetage
- Un protocole de cyclage pour les bibliothèques de différentes longueurs et des niveaux de contenu GC / AT
- Concentration de colorant de référence passive universelle : un Master Mix unique pour tous les instruments qPCR
- Comprend également un tampon de dilution de bibliothèque prêt à l’emploi contenant des agents stabilisants pour activer l’intégrité de la bibliothèque après dilution. Le tampon contient du colorant jaune pour suivre les étapes de pipetage. Lorsqu’il est combiné, le Master Mix bleu et les bibliothèques diluées jaunes deviennent une solution verte. Cette fonctionnalité facilite le suivi de l’ajout des bibliothèques diluées ou des étalons d’ADN au Master Mix dans les puits de plaques qPCR, ce qui permet de réduire les erreurs de pipetage.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à -20°C. |
| Méthode de détection | SYBR |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | ADN, ARN |
| À utiliser avec (équipement) | 7 500 Fast System, 7 900 HT Fast System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System |
| Performances de PCR riches en GC | Faible |
| À utiliser avec (application) | Quantification de bibliothèque Illumina NGS |
| Nbre de réactions | 100 réactions |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Hot-Start Platinum™ II Taq |
| Afficher plus |