Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Code produit 17767443 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
24 préparations
96 préparations
Type de produit:
Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index UD (kits A-D, 1-96)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index UD (kit C, 49-72)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index UD (kit D, 73-96)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index CD
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index UD (kit A, 1-24)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index UD (kit B, 25-48)
Conditionnement:
24 pièces
24 réactions
96 pièces
96 réactions
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Type de produit Conditionnement
17767443 24 préparations Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR 24 pièces
17777443 96 préparations Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR 96 pièces
16544301 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index CD 24 réactions
16564301 96 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index CD 96 réactions
16554301 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index UD (kit A, 1-24) 24 réactions
16594311 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index UD (kit B, 25-48) 24 réactions
16504321 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index UD (kit C, 49-72) 24 réactions
16514321 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index UD (kit D, 73-96) 24 réactions
17276523 96 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR avec index UD (kits A-D, 1-96) 96 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17767443 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A38545024W
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Se alle kampagner
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR Invitrogen Collibri est conçu pour le séquençage de nouvelle génération (NGS) sur les systèmes Illumina. Le kit prend en charge les applications de séquençage du génome entier (WGS) et convient à tous les génomes.
Le kit de préparation pour bibliothèque ADN ES sans PCR Collibri est conçu pour une préparation rapide et pratique des bibliothèques pour des entrées d’ADN génomique intact à partir de 100 ng ou d’amplicons déjà préparés (> 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de la bibliothèque dure environ deux heures pour le flux de travail sans PCR. Si nécessaire, le Master Mix d’amplification de bibliothèque Collibri avec amorces peut être acheté séparément. Sinon, consultez le kit de préparation pour bibliothèque ADN ES Collibri, conçu pour une préparation rapide et pratique des bibliothèques par PCR pour une large gamme d’entrées (1 à 500 ng).
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR Collibri est conçu pour la préparation rapide et pratique de bibliothèques pour une large gamme d’entrées à partir de 100 ng d’ADN génomique intact ou d’amplicons déjà préparés (> 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de bibliothèques dure environ deux heures pour le flux de travaux sans PCR. Le Master Mix d’amplification de bibliothèques Collibri avec amorces peut être acheté séparément, le cas échéant. Sinon, consultez le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES Collibri, conçu pour une préparation rapide et pratique des bibliothèques avec PCR pour une large gamme d’entrées (1 à 500 ng).
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR Collibri :
• Comprend tous les composants nécessaires dans un seul kit* pour une utilisation rapide
• S’appuie sur la miniaturisation des manipulateurs de liquides pour réduire les coûts
• Fournit un retour visuel en cours pour un traitement plus facile
•. Convient à l’automatisation conventionnelle pour augmenter le débit
* Le kit est composé de modules contenant des adaptateurs indexés, de modification enzymatique, de purification / sélection de tailles, à l’exception du kit de base, qui permet de combiner Collibri avec les adaptateurs indexés souhaités.
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR Collibri contient des colorants inertes qui fournissent un retour visuel sur la progression de la préparation : les Reaction Mix changent de couleur en réponse à l’ajout de composants critiques à chaque étape. De plus, le module de cisaillement enzymatique (ES) du kit permet d’obtenir des rendements élevés et constants de la bibliothèque, ce qui est suffisant pour sa quantification  et le séquençage de la bibliothèque, ainsi que pour de multiples cycles sur les instruments Illumina.
Applications
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR Collibri est recommandé pour :
• Séquençage du génome entier
• Reséquençage
• Assemblage De Novo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Contenu et stockage • Kit de préparation de bibliothèques d’ADN Collibri ES sans PCR, conserver à -20°C
• Kit de purification de bibliothèque d’ADN Collibri, conserver à 4°C
• Index CD d’ADN Collibri, conserver à -20°C
Description Le produit contient les modules A38575024, A43190024
Format Kit
Type d’échantillon ADN
Sequencing Type Séquençage du génome et de l’ADN
À utiliser avec (équipement) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq ou iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
À utiliser avec (application) Séquençage du génome entier, reséquençage, assemblage De Novo
Bibliothèques Bibliothèque de fragments
Nbre de réactions 24 préparations
Gamme de produits Collibri
Type de produit Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN ES sans PCR
Quantité 24 préparations
Conditions d’expédition Glace carbonique
Étape du flux de travail Génération de bibliothèques
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.