Learn More
Gibco™ Milieu de suspension StemScale™ PSC
Code produit 17100636 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17100636 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17100636 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4965001
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu de suspension Gibco StemScale PSC soutient la croissance des cellules souches pluripotentes (CSP) en suspension par l’auto-assemblage de sphéroïdes. La formulation unique du milieu StemScale offre une expansion supérieure tout en maintenant une viabilité élevée et une formation constante de sphéroïdes sur plusieurs lignées PSC.
Gibco StemScale PSC Suspension Medium supports the growth of pluripotent stem cells (PSCs) in suspension through the self-assembly of spheroids. The unique formulation of StemScale medium provides superior expansion while maintaining high viability and consistent spheroid formation across multiple PSC lines. Simplified medium exchange and passaging workflows offer scalability in different formats and flexibility in feeding schedule. Pluripotent stem cells expanded in StemScale medium maintain pluripotency and normal karyotype across multiple passages and can be differentiated to the three germ layers.
Les flux de travail simplifiés d’échange de milieu et de passage Gibco StemScale PSC Suspension Medium offrent une évolutivité dans différents formats et une flexibilité dans le calendrier d’alimentation. Les cellules souches pluripotentes développées dans le milieu StemScale maintiennent la pluripotence et le caryotype normal à travers plusieurs passages et peuvent être différenciées par les trois couches germinales.
Potentiel d’expansion maximal
Les cellules souches pluripotentes cultivées dans le milieu de suspension StemScale PSC permettent systématiquement une expansion de 5 à 10 fois par passage et trois fois la capacité d’expansion par rapport aux autres milieux de suspension de la CFP. L’expansion à long terme des CSP dans un milieu StemScale (> 30 passages) peut être réalisée sans perte de potentiel d’expansion, de pluripotence ou de stabilité génomique.
Flux de travail supérieur
Le milieu de suspension StemScale PSC favorise l’auto-agrégation hautement efficace des CSP en sphéroïdes, éliminant ainsi le besoin de microporteurs. Contrairement à d’autres méthodes d’auto-assemblage nécessitant une alimentation par lots, les CSP maintenues dans le milieu StemScale sont nourries par une stratégie de remplacement de milieu à 50 %. Cette méthode réduit les déchets métaboliques dans la culture tout en conservant des volumes de milieux constants, importants pour le maintien de la taille des sphéroïdes. L’utilisation de crépines cellulaires pendant le passage, qui peut entraîner la perte de cellules, n’est pas nécessaire et contribue à la capacité de s’adapter à des tailles de vaisseaux plus importantes pour l’évolutivité du flux de travail.
Compatible avec plusieurs types de récipients
Les cellules souches pluripotentes peuvent être étendues dans un milieu StemScale à travers plusieurs types de vaisseaux, y compris les plaques à 6 puits, les flacons de secoueur et les bioréacteurs à petite échelle, ce qui permet aux utilisateurs d’adapter la production de CFP au besoin sans sacrifier les performances.
Horaire d’alimentation flexible
Le milieu StemScale offre un flux de travail flexible qui permet aux utilisateurs de déterminer de manière sélective le moment de passage des cultures. Les jours d’alimentation peuvent être ignorés, offrant l’option d’un programme de passage sans week-end.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
Type de cellule Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi), cellules souches humaines
Classification Animal Origin
Concentration StemScale Basal Medium (1X); StemScale Supplement (10X)
Forme Liquid
Type de produit Milieux de culture pour cellules souches
Serum Level Serum-free
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Rouge de phénol
Qualité de fabrication BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820 et ISO 13485
Quantité 1 L
Contenu et stockage • 900 ml de milieu de base, stocker à 2–8°C et protéger de la lumière
• 100 ml de supplément, stocker à -20°C et protéger de la lumière
Environnement culturel 36°C à 38°C, humidifié, 5 % CO2, sur plateforme de agitateur résistant au CO2
Culture Type Culture cellulaire en suspension, Cellule souche (humaine, iPS - souche pluripotente induite, embryonnaire)