Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Code produit p-7162474 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
24 préparations
96 préparations
Type de produit:
Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN PS
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index UD (kits A-D, 1-96)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index UD (kit B, 25-48)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index UD (kit C, 49-72)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index UD (kit D, 73-96)
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index CD
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index UD (kit A, 1-24)
Conditionnement:
24 pièces
24 réactions
96 pièces
96 réactions
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Type de produit Conditionnement
17727453 24 préparations Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN PS 24 pièces
17737453 96 préparations Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN PS 96 pièces
16534311 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index CD 24 réactions
16554311 96 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index CD 96 réactions
16544311 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index UD (kit A, 1-24) 24 réactions
16514331 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index UD (kit B, 25-48) 24 réactions
16524331 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index UD (kit C, 49-72) 24 réactions
16534331 24 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index UD (kit D, 73-96) 24 réactions
17133149 96 préparations Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS avec index UD (kits A-D, 1-96) 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17727453 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A38612024W
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS Invitrogen Collibri est conçu pour le séquençage de nouvelle génération (NGS) sur les systèmes Illumina. Le kit prend en charge les applications de séquençage du génome entier (WGS) et convient à tous les génomes, y compris les échantillons FFPE.
Le kit de préparation pour bibliothèque ADN PS Collibri offre des appels SNP et INDEL plus fiables résultant d’une meilleure couverture des régions génomiques complexes à partir d’une large gamme d’entrées (de 1 ng à 1 μg) d’ADN double brin cisaillé physiquement, d’ADN libre circulant ou d’amplicons (≤ 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de la bibliothèque dure environ trois heures avec un flux de travail PCR. Une version sans PCR est également disponible pour les entrées d’ADN à partir de 500 ng.
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS sans PCR Collibri offre des appels SNP et INDEL plus fiables résultant d’une meilleure couverture des régions génomiques complexes à partir d’une large gamme d’entrées (1 ng à 1 µg) d’ADN double brin cisaillé physiquement, d’ADNcf ou d’amplicons (≤ 300 bp) de n’importe quelle espèce. L’ensemble du protocole de préparation de bibliothèques dure environ trois heures avec un flux de travaux avec PCR. Qui plus est, une version sans PCR est également disponible pour les entrées d’ADN à partir de 500 ng.
Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS Collibri :
• Comprend tous les composants nécessaires dans un seul kit* pour une utilisation rapide
• S’appuie sur la miniaturisation des manipulateurs de liquides pour réduire les coûts
• Fournit un retour visuel en cours pour un traitement plus facile
• Convient à l’automatisation conventionnelle pour augmenter le débit
* Le kit est composé de modules contenant des adaptateurs indexés, de modification enzymatique, de purification / sélection de tailles, à l’exception du kit de base, qui permet de combiner Collibri avec les adaptateurs indexés souhaités.
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS Collibri contient des colorants inertes qui fournissent un retour visuel sur la progression de la préparation : les Reaction Mix changent de couleur en réponse à l’ajout de composants critiques à chaque étape. Le kit permet d’obtenir des rendements élevés et constants de la bibliothèque à partir de toute quantité d’ADN d’entrée (y compris la version sans PCR), ce qui est suffisant pour la quantification et le séquençage de la bibliothèque sur les instruments Illumina.
Applications
Le kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS Collibri est recommandé pour :
• Séquençage du génome entier
• Reséquençage
• Assemblage De Novo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage • Kit de préparation de bibliothèques d’ADN PS Collibri, conserver à -20°C
• Kit de purification de bibliothèques d’ADN Collibri, conserver à 4°C
• Index CD d’ADN Collibri, conserver à -20°C
Description Le produit contient les modules A39122024, A43190024
Format Kit
Type d’échantillon ADN
Sequencing Type Séquençage du génome et de l’ADN
À utiliser avec (équipement) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq ou iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
À utiliser avec (application) Séquençage du génome entier, reséquençage, assemblage De Novo
Bibliothèques Bibliothèque de fragments
Nbre de réactions 24 préparations
Gamme de produits Collibri
Type de produit Kit de base de préparation de bibliothèques d’ADN PS
Quantité 24 préparations
Conditions d’expédition Glace carbonique
Étape du flux de travail Génération de bibliothèques