Learn More
Sel de sodium de l'acide colominique provenant d'Escherichia coli, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Colominic Acid Sodium Salt |
| CAS | 70431-34-4 |
| Formule moléculaire | C13 H19 N O |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H19NO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2 |
| SMILES | OC1CCC(CC1)NCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 4-(benzylamino)cyclohexan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.296 |
| Poids de la formule | 205.147 |