Learn More
Fisherbrand™ Pack de compteurs de colonies
Code produit 17842966 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
17842966 Numérique 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17842966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00€
    422.15€ / 1 kits
    Économisez 154.85€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Identifiez et dénombrez rapidement et avec précision les colonies grâce à ce kit complet de comptage de colonies.
  • Identifiez et dénombrez rapidement et avec précision les colonies grâce à ce package tout-en-un conçu pour simplifier toutes les procédures de comptage des colonies.
  • Fisherbrand eCount Compteur de colonies : Combine un compteur électronique avec un Sharpie™ Stylo pour marquer les colonies afin d'éviter les oublis ou les doubles comptages. Il comporte une vérification du comptage par bips ou clignotements LED, deux modes de comptage (ascendant et descendant), un affichage des comptes totaux (jusqu'à 32 comptes distincts) et la possibilité de désactiver le compteur pour l'écriture des totaux et des notes.
  • Fisherbrand Lightbox : La Fisherbrand La Lightbox sert de source de lumière LED pour un comptage efficace des colonies bactériennes. Il dispose d'une zone de visualisation spacieuse (125 x 100 mm) adaptée à divers échantillons et est alimenté par six piles AAA de 1,5 V (incluses).
  • Fisherbrand Loupe : La Fisherbrand La mini-loupe améliore la visibilité des objets grâce à un grossissement de 1,75X. Il est doté d'une lentille moulée pivotante pour une observation confortable.
  • Fisherbrand Tapis de laboratoire en silicone : Ce tapis de laboratoire en silicone de qualité alimentaire, approuvé par la FDA, convient à divers environnements de laboratoire, notamment les chambres froides, les salles blanches et les salles stériles, où une stérilité élevée est essentielle. Protège efficacement les comptoirs contre les températures allant jusqu'à 200 °C (392 °F) et démontre une résistance chimique générale aux produits chimiques oxydants modérés.
Spécification
Type de produit Compteur de colonies avec boîtier léger, loupe et tapis de laboratoire
Type d’affichage Numérique
comptage total Jusqu’à 999 colonies par zone, jusqu’à 32 zones individuelles
Tension 3 V