Learn More
Interscience Compteur de colonies automatique Scan 1200
Code produit 12618695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12618695 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12618695 Fournisseur Interscience Code fournisseur 437000
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Scan 1200 est un compteur de colonies automatique HD. Il s'adapte à tous les supports et compte en un clic toutes les colonies, même les plus petites. Elle garantit la précision et une excellente reproductibilité.
Compteur de colonies automatique HD et lecteur de zones d'inhibition, livré avec logiciel.
  • En comptant sur les boîtes de Petri (55 - 90 mm)
  • Spiral™ placage
  • Détection des couleurs : 7 couleurs sur le même plat
  • Mesure de la zone d'inhibition
  • Comptant sur PetriFilmMC, RIDAMC Count, Compact DryMC, membrane de filtration
Spécification
Type de produit Compteur de colonies (automatique)
Description Le Scan 1200 est un compteur de colonies automatique HD. Il s'adapte à tous les supports et compte en un clic toutes les colonies, même les plus petites. Elle garantit la précision et une excellente reproductibilité. Les images et les résultats sont enregistrés automatiquement. Le Scan 1200 est également un lecteur de zone d'inhibition. Diamètre des boîtes de Petri rondes : 55, 65 et 90 mm
Taille de cellule Taille minimale de la colonie détectée : 0,05 mm
Couleur Gris
Méthode de détection Comptage : automatique avec commande manuelle (comptage en surface, en spirale, en mode circulaire sur boîtes de Petri, comptage sur gélose chromogène, PetriFilmTM, MC-media PadsTM, Compact DryTM, Easy PlateTM, membranes de filtration, lecteur de zone d’inhibition)
Grossissement Caméra couleur HD CCD, objectif japonais HD, zoom x 28, résolution : 1,2 mégapixels
Matériau Acier inoxydable
Mémoire Exportation des données vers un rapport PDF, des images JPG, PNG et BMP, session de comptage ExcelTM
Modèle Scan 1200
Type de sortie USB
Gamme de produits Compteur de colonies
Quantité 1 de chaque
comptage total Nombre de disques de papier imprégnés d'antibiotiques : jusqu'à 7 antibiotiques par boîte de Petri de 90 mm de diamètre. Temps de lecture : 7. Lecture de la zone d'inhibition entre 1 et 3 secondes
Dimensions (L x l x H) 28.8 x 26.3 x 37.3 cm
Hauteur (impériale) 14,69 in
Longueur (impériale) 11,34 in
Largeur (impériale) 10,35 in
Poids (impériale) 20lb
Poids (métrique) 9.4kg
Fréquence 50-60 Hz
Tension 100/240 V
Puissance Puissance maximale : 20 W
Certifications/Conformité 21 CFR Partie 11, ISO 7218 et AOAC 977,27
À utiliser avec (application) Le compteur de colonies Scan 1200 est utilisé dans la recherche alimentaire, environnementale, pharmaceutique, cosmétique, vétérinaire et dans les instituts publics.
À utiliser avec (équipement) Utilisant des boîtes de Petri rondes de 55 à 90 mm de diamètre, PetriFilm™, MC-Media Pads™, Compact Dry™, easyPlate™, des membranes de filtration, et compatible avec les systèmes de traçabilité dataLink™ et dataLink™pro
Comprend 1 Scan™ logiciel, cordon d'alimentation 1 15 V, 1 USB câble, 3 plaques de validation, 1 manuel d'utilisation
Garantie Garantie de 3 ans après enregistrement de la carte de garantie