Learn More
Interscience Compteur de colonies automatique Scan 300
Code produit 12608695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12608695 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12608695 Fournisseur Interscience Code fournisseur 436300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7729.94€
    6697.10€ / 1 pièces
    Économisez 1032.84€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compteur automatique de colonies avec une caméra CD et un logiciel puissant. Le Colony Counter Scan 300 fournit des résultats rapides, précis, complets et traçables.
Compteur de colonies automatique, livré avec logiciel.
  • En comptant sur les boîtes de Petri (55 - 90 mm)
  • Spiral™ placage
Spécification
Type de produit Compteur de colonies (automatique)
Description Le Scan 300 est un compteur de colonies automatique qui comprend les fonctionnalités essentielles pour le comptage dans les boîtes de Petri. Il est spécifiquement adapté aux milieux de culture usuels en microbiologie alimentaire : PCA, MRS… Diamètre des boîtes de Pétri rondes : dia. 55, dia. 65, dia. 90mm
Taille de cellule Taille minimale de la colonie détectée : 0,1 mm
Couleur Blanc
Méthode de détection Comptage : automatique avec commande manuelle (comptage sur dépôt par coulée, comptage sur dépôt de surface, comptage sur Spiral™ (ensemencement, comptage sur ensemencement circulaire, séparation automatique des colonies groupées, création de zones d'exclusion polygonales)
Grossissement Caméra couleur CMOS - Zoom x 28 - Objectif M12
Matériau Acier inoxydable
Mémoire Exportation des données vers un rapport PDF, des images JPG, PNG ou BMP, session de comptage Excel™
Modèle Scan 300
Type de sortie USB
Gamme de produits Compteur de colonies
Quantité 1
comptage total Temps de comptage : jusqu'à 1000 colonies par seconde
Dimensions (L x l x H) 28.7 x 27.1 x 28.9 cm
Hauteur (impériale) 11,38 in
Hauteur (métrique) 29 cm
Longueur (impériale) 11,30 in
Longueur (métrique) 28,5cm
Largeur (impériale) 10,67 in
Largeur (métrique) 26,5cm
Poids (impériale) 18 lb
Poids (métrique) 8.42 kg
Fréquence 50/60Hz
Tension 100/240 V
Puissance Puissance maximale : 20 W
Certifications/Conformité 21 CFR Partie 11, ISO 7218 et AOAC 977,27
À utiliser avec (application) Le compteur de colonies Scan 300 est utilisé dans la recherche alimentaire, environnementale, pharmaceutique, cosmétique, vétérinaire et dans les instituts publics.
À utiliser avec (équipement) En comptant sur des boîtes de Petri rondes de diamètre 55 à 90 mm (Comptage sur ensemencement par coulée, Comptage sur ensemencement en surface, Comptage sur Spiral™ placage, en comptant sur le placage circulaire)
Comprend 1 Scan™ logiciel, cordon d'alimentation 1 15 V, 1 USB câble, 2 plaques de validation, 1 manuel d'utilisation
Garantie Garantie de 3 ans après enregistrement de la carte de garantie