Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire en polyester couleur avec bouchon pour flacon pour imprimantes M6/M7
Code produit 17838294
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu, Blanc
Jaune, Blanc
Orange, Blanc
Rose, Blanc
Rouge, Blanc
Vert, Blanc
Conditionnement:
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17838294 Orange, Blanc 500 pièces
17858104 Bleu, Blanc 500 pièces
17848204 Vert, Blanc 500 pièces
17858224 Rose, Blanc 500 pièces
17818134 Rouge, Blanc 500 pièces
17848134 Jaune, Blanc 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17838294 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173529
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Oubliez les tâtonnements pour trouver le bon échantillon de laboratoire. Ajoutez de la couleur pour réduire les erreurs et augmenter l'efficacité grâce aux étiquettes en polyester couleur, et différenciez vos échantillons de laboratoire en un clin d'œil.
  • La couleur imprimée sous la surface de l’étiquette résiste aux environnements de laboratoire les plus difficiles, notamment l’azote liquide, les bains-marie chauds et bien plus encore
  • Obtenez des impressions résistantes aux produits chimiques de laboratoire courants comme l'éthanol et le xylène grâce à la série de rubans R6400.
  • Fabriqué en polyester de couleur B-494
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Orange, Blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage à basse température, étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex Non
Quantité 500 étiquettes
Forme Rectangle avec cercle
Plage de températures (impériale) -320,8°F à +158°F
Plage de températures (métrique) entre -196°C et +70°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.0762 mm
Dimensions (L x l) 0,375 x 1 in
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 1 in
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.4 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,25 in
Hauteur (métrique) 9.53 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 6.35 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-98-494-OR