Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Columbia avec sang/gélose MacConkey nº 3
Code produit 10727553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Gélose Columbia avec sang/gélose MacConkey n° 3
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité unitSize
10727553 Gélose Columbia avec sang/gélose MacConkey n° 3 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10727553 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PB5207E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.73€
    16.21€ / 10 pièces
    Économisez 1.52€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cultivez simultanément des organismes exigeants tels que les staphylocoques et les streptocoques, détectez et dénombrez les coliformes et isolez et détectez les Salmonella et les Shigella spp.
Isolez et cultivez les microorganismes exigeants ayant des réactions hémolytiques clairement visibles (staphylocoques et streptocoques), détectez et dénombrez les organismes coliformes tels que E. coli, tout en isolant et en détectant Salmonella et Shigella spp. à l’aide de la gélose Thermo Scientific™ Columbia avec du sang / la gélose MacConkey nº 3, une seule plaque qui comprend deux formulations de milieux.
Obtenez plus de résultats à partir de l’échantillon d’un seul patient et fournissez davantage d’informations diagnostiques tout en réduisant le problème de capacité de stockage dans l’incubateur grâce à une bi-boîte qui comprend deux milieux microbiologiques couramment utilisés.
La gélose Columbia au sang sur un côté de la boîte contient 7 % de sang de mouton pour promouvoir la croissance d’organismes exigeants avec des formes d’hémolyses clairement visibles pour les staphylocoques et les streptocoques, ce qui fournit un développement typique de S. pneumoniae (morphologie lancéolée).
La gélose de MacConkey n° 3 de l’autre côté de la plaque est un milieu sélectif pour différencier les coliformes et les fermenteurs de lactose et de non-lactose alors que les cocci à Gram positifs sont complètement inhibés.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur COL+SB : Rouge carmin, opaque. MAC3: Vieux rose, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose Columbia avec sang/gélose MacConkey n° 3
Format Bi-plaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte