Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Columbia avec sang de cheval
Code produit 12971130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 / boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12971130 10 / boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12971130 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PB0122A
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Cultivez et déterminez les réactions hémolytiques d’organismes exigeants grâce à ce milieu microbiologique polyvalent qui contient 5 % de sang de cheval.
Cultivez, isolez et identifiez un large éventail de microorganismes à l’aide de la gélose Thermo Scientific™ Columbia avec du sang de cheval. La production rapide de grandes colonies, de zones clairement définies d’hémolyse et d’une bonne différenciation des colonies est favorisée par l’ajout de sang de cheval défibriné.
Généralement, les bases de gélose au sang sont constituées soit d’hydrolysats de caséine, soit de milieux avec perfusion de viande. L’avantage de la première catégorie réside dans la production rapide de grandes colonies, alors que la seconde permet d’obtenir des zones d’hémolyse clairement définies et une bonne différenciation des colonies. La base de gélose Columbia associe les avantages de ces deux types de milieux pour offrir des performances améliorées, avec une polyvalence et des performances supérieures dans plusieurs applications.
Certains produits ne sont pas disponibles à la vente dans certains pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge, opaque
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose Columbia avec sang de cheval
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1,0 g
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10 / boîte