Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au sang Columbia avec milieu de sang de mouton
Code produit 12947128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Plaque simple de 90 mm
Type de milieu:
Gélose avec 5 % de sang de mouton
Gélose avec 7 % de sang de mouton
Gélose avec sang de mouton
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Type de milieu Origine de la fabrication Conditionnement
12947128 10/boîte Plaque simple de 90 mm Gélose avec sang de mouton Allemagne 10 pièces
10463833 10/boîte Monoplaque de 90 mm Gélose avec 5 % de sang de mouton Allemagne 10 pièces
10515633 10/boîte Monoplaque de 90 mm Gélose avec 7 % de sang de mouton Allemagne 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12947128 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PB0123A
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Isolez et cultivez les micro-organismes délicats à réactions hémolytiques clairement visibles (streptocoques et staphylocoques) grâce à un milieu de culture contenant du sang de mouton.
Isolez et cultivez les micro-organismes délicats à réactions hémolytiques clairement visibles (streptocoques et staphylocoques) grâce à une formulation de milieu de culture contenant du sang de mouton. La gélose Thermo Scientific™ Columbia au sang de mouton favorise l’hémolyse type de Staphylococcus aureus et permet la croissance type du Streptococcus pneumonia (morphologie bosselée).
Grow fastidious organisms with rapid production of large colonies, clearly defined zones of haemolysis and good colonial differentiation for all-around performance. Traditionally, blood agar has been either casein hydrolysate or meat infusion media. The advantage of the first lies in the rapid production of large colonies, and the second in clearly defined zones of haemolysis and good colonial differentiation. This formulation combines the virtues of both for optimal performance.
Staphylococcus aureus is a coagulase-positive, catalase positive, gram-positive cocci that occurs singly or in pairs, tetrads, short chains, and grape-like clusters. It is commonly carried on the skin and in the nose of healthy individuals but is also a major cause of infection in both healthcare and community settings worldwide. S. aureus can produce a variety of syndromes with clinical manifestations including skin and soft tissue infections, empyema, bloodstream infections, pneumonia, osteomyelitis, septic arthritis, endocarditis, sepsis, and meningitis.
Streptococci are facultatively anaerobic, catalase-negative, gram-positive cocci that occur as pairs or chains. They cause a wide variety of clinical diseases including pharyngitis, scarlet fever, otitis media, impetigo, meningitis, neonatal sepis, pneumonia, endocarditis, osteomyelitis, and necrotizing fascitis. One of the most useful phenotypic characteristics of streptococci is the hemolytic reaction, generally classified as alpha, beta or gamma according to the appearance of zones around colonies growing on blood agar. β-hemolytic streptococci are further characterized by Lancefield groups based on the antigenic differences in group-specific polysaccharides located in the bacterial cell wall.
Our products are manufactured and distributed across the world through a vast network of company-owned facilities to ensure you receive the freshest, highest performing medium possible. For fastest delivery we recommend you select the product part number with a manufacturing origin closest to you.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Format Plaque simple de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu Gélose avec sang de mouton
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1,0 g
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte