Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective Columbia CAP au sang de mouton
Description
Isolez efficacement les organismes à Gram-positif tels que les staphylocoques et les streptocoques dans des échantillons cliniques à l’aide de la gélose sélective Thermo Scientific™ Columbia CAP au sang de mouton, un milieu microbiologique sélectif qui inclut de l’aztréonam pour inhiber les Proteus spp.
Staphylococcus aureus est une bactérie coagulase positive, catalase positive et Gram-positif, qui se présente sous forme isolée ou par paires, en tétrades, chaînes courtes et amas ressemblant à une grappe. Elle est généralement véhiculée sur la peau et dans le nez de personnes en bonne santé mais elle représente également une cause majeure d’infection dans le milieu de la santé et dans les communautés du monde entier. S. aureus peut entraîner de nombreux syndromes avec des manifestations cliniques, notamment des infections de la peau et des tissus mous, un empyème, des infections sanguines, une pneumonie, une ostéomyélite, une arthrite septique, une endocardite, une septicémie et une méningite.
Les streptocoques sont des cocci Gram-positifs, à catalase négative et éventuellement anaérobies qui se présentent sous la forme de paires ou de chaînes. Ils provoquent une grande variété de maladies cliniques, telles que pharyngite, scarlatine, otite moyenne, impétigo, méningite, septicémie néonatale, pneumonie, endocardite, ostéomyélite et fasciite nécrosante. L’une des caractéristiques phénotypiques les plus utiles des streptocoques est la réaction hémolytique, généralement classifiée comme alpha, bêta ou gamma en fonction de l’aspect des zones autour des colonies en culture sur de la gélose au sang. Les streptocoques bêta-hémolytiques sont caractérisés plus précisément par les groupes de Lancefield, qui sont basés sur les différences d’antigènes polysaccharidiques propres à chaque groupe et situés sur la paroi de la cellule bactérienne.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité vous avez besoin.
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge vif, opaque |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Description | Gélose sélective Columbia CAP au sang de mouton |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10 / sachet |