Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective Columbia CNA aesculine/Brilliance™ UTI
Description
Isolez et identifiez avec précision les microorganismes communs associés aux infections urinaires (UTI) à l’aide de la gélose sélective à l’esculine Thermo Scientific™ Columbia CNA / Brilliance™ UTI, une biplaque unique qui comprend deux formulations distinctes.
Obtenez plus de résultats à partir de l’échantillon d’un seul patient et fournissez davantage d’informations diagnostiques tout en réduisant le problème de capacité de stockage dans l’incubateur grâce à une bi-boîte qui comprend deux milieux microbiologiques couramment utilisés.
D’un côté de la plaque, la gélose Columbia CNA à l’asculine isole les organismes gram-positifs d’échantillons cliniques avec ce milieu microbiologique sélectif traditionnellement utilisé pour identifier les staphylocoques et les streptocoques, car il fournit une hémolyse claire et une croissance typique pour S. pneumoniae (morphologie dent).
De l’autre côté de la plaque, Brilliance UTI isole, énumère et identifie par présomption les agents pathogènes pertinents causant des infections des voies urinaires en 16 à 24 heures. C’est un milieu chromogène qui différencie facilement les entérocoques et les Klebsiella spp. avec des cibles de couleur distinctes qui poussent sur un fond opaque. Le milieu différencie les coliformes et les entérocoques, et une meilleure réaction TDA facilite l’identification des espèces Proteus, Morganella et Providencia. L’identification présomptive d’E. coli peut être confirmée à l’aide d’un test d’indole rapide (DMAC) (MB1448A) pour des résultats le jour même. Les chromogènes de la formulation permettent d’identifier les agents pathogènes urinaires clés grâce à la production de couleurs diagnostiques distinctives.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
D’un côté de la plaque, la gélose Columbia CNA à l’asculine isole les organismes gram-positifs d’échantillons cliniques avec ce milieu microbiologique sélectif traditionnellement utilisé pour identifier les staphylocoques et les streptocoques, car il fournit une hémolyse claire et une croissance typique pour S. pneumoniae (morphologie dent).
De l’autre côté de la plaque, Brilliance UTI isole, énumère et identifie par présomption les agents pathogènes pertinents causant des infections des voies urinaires en 16 à 24 heures. C’est un milieu chromogène qui différencie facilement les entérocoques et les Klebsiella spp. avec des cibles de couleur distinctes qui poussent sur un fond opaque. Le milieu différencie les coliformes et les entérocoques, et une meilleure réaction TDA facilite l’identification des espèces Proteus, Morganella et Providencia. L’identification présomptive d’E. coli peut être confirmée à l’aide d’un test d’indole rapide (DMAC) (MB1448A) pour des résultats le jour même. Les chromogènes de la formulation permettent d’identifier les agents pathogènes urinaires clés grâce à la production de couleurs diagnostiques distinctives.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Specifications
Specifications
| Couleur | CNA : Rouge vif, opaque. UTI : Ivoire, opaque |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Description | Gélose sélective Columbia CNA aesculine/Brilliance UTI |
| Format | Bi-plaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |