Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Columbia CNA / gélose Brilliance GBS bi-boîte
Description
Simplifiez l’analyse des frottis cervico-vaginaux (FCV), frottis cervico-utérins (FCU), échantillons vaginaux et recto-vaginaux pour streptocoques du groupe B (SGB) et staphylocoques / streptocoques grâce à la gélose Columbia CNA Thermo Scientific™ / aux bi-boîtes de gélose de SGB Brilliance™. La gélose de SGB Brilliance élimine le besoin de préenrichissement et, lorsqu’elle est associée à la gélose Columbia CNA, vous permet de détecter les Staphylococcus, Streptococcus et SGB dans les 24 heures. Rationalisez vos flux de travaux et gagnez de l’espace pour ainsi améliorer votre productivité, grâce aux instruments de traitement, d’étalement et d’ensemencement automatisés des échantillons.
Obtenez un tableau clinique complet des SGB, des staphylocoques et des streptocoques avec une seule boîte : la gélose Columbia CNA / bi-boîte de gélose de SGB Brilliance. L’inoculation et l’incubation aérobie en une seule étape simplifient les flux de travaux pour prendre en charge les programmes de dépistage.
- Excellente sensibilité et spécificité : détectez les SGB directement à partir d’échantillons de patients sans enrichissement
- Résultats rapides : détectez le Staphylococcus, Streptococcus, et les SGB dans les 24 heures
- Productivité améliorée : le nombre réduit de boîtes à traiter par échantillon permet d’améliorer la productivité de la préparation automatisée des échantillons
- Facile à lire : la couleur magenta des colonies SGB et la couleur bleu/violet foncé des colonies non-SGB sur le milieu de culture transparent simplifient l’interprétation des résultats
- Complet : détectez les souches de SGB non hémolytiques
La gélose de SGB Brilliance est un milieu de dépistage chromogène facile à interpréter, optimisé pour faciliter la croissance des SGB. Les composants antimicrobiens inhibent la croissance des organismes non-SGB et la technologie Inhibigen™ font de la gélose de SGB Brilliance un milieu hautement sélectif et fiable. Plus besoin de préenrichissement ou de réincubation ; ensemencez simplement l’échantillon sur la boîte, laissez incuber et interprétez vos résultats après 24 heures. La gélose de SGB Brilliance permet d’économiser jusqu’à 72 heures par rapport aux milieux de culture traditionnels et jusqu’à 48 heures par rapport à d’autres milieux chromogènes.
La gélose de SGB Brilliance intègre deux chromogènes. Un chromogène conduit à une couleur rose en raison de l’activité phosphatase des SGB. Le milieu de culture contient un second chromogène pour permettre une différenciation correcte des SGB. Les organismes non-SGB sont inhibés ou produisent des colonies bleues ou violettes. Les composants antimicrobiens à large spectre du milieu de culture empêchent la croissance des streptocoques des groupes A et C. Des composés inhibant la croissance des entérobactéries, staphylocoques, entérocoques et autres streptocoques de groupe D sont également inclus. Des antifongiques éliminent les levures. De plus, la gélose de SGB Brilliance intègre la technologie Inhibigen qui permet l’inhibition ciblée des entérocoques et streptocoques de groupe D, garantissant ainsi une sensibilité et une spécificité élevée, ainsi qu’une réduction significative de la flore annexe.
En combinant cette gélose avec un milieu de culture traditionnel, tel que la gélose Columbia CNA, les streptocoques et staphylocoques peuvent également être identifiés.
Généralement, les bases pour gélose au sang sont constituées d’hydrolysat de caséine ou de bouillon de viande. L’avantage de l’hydrolysat de caséine est la production rapide de grandes colonies, et celui du bouillon consiste en des zones d’hémolyse bien définies et une bonne différenciation des colonies. La gélose Columbia CNA associe ces deux types de milieux pour offrir de meilleures performances générales.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge, opaque ; Blanc nacré, transparent |
| Description | Gélose Columbia CNA / gélose SGB Brilliance |
| Format | Bi-boîte de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Plaques de gélose |
| Volume plein | 17 mL |
| Poids plein | 17 ml |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/paquet |
Il convient de noter que, comme avec tous les milieux chromogènes, les organismes aux profils enzymatiques atypiques peuvent entraîner des réactions anormales sur la gélose de SGB Brilliance. Les échantillons contenant du sang ou des matières fécales peuvent entraîner une décoloration localisée sur le milieu. Cette décoloration ne doit pas être confondue avec une véritable réaction chromogène qui entraîne l’apparition de colonies de couleur.