Learn More
Cytiva Adaptateur pour colonnes XK
Code produit 11340352 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Colonne XK vide, 16 mm de diamètre
Colonne XK vide, 26 mm de diamètre
Colonne XK vide, 50 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11340352 Colonne XK vide, 50 mm de diamètre 1 pièce
11320352 Colonne XK vide, 16 mm de diamètre 1 pièce
11330352 Colonne XK vide, 26 mm de diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11340352 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28989880
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
L’adaptateur amovible assure un débit uniforme qui maintient l’intégrité du remplissage du lit pendant les opérations HPLC. L’adaptateur Cytiva pour colonnes XK est une unité assemblée composée d’un bouchon de l’extrémité supérieure, d’un piston et d’un bouton de réglage. Disponible pour les colonnes XK de 16, 26 et 50 mm de diamètre.
Les colonnes vides XK sont conçues pour la chromatographie liquide à une pression basse à moyenne. Elles sont faciles d’utilisation, robustes, offrent un remplissage reproductible et disposent de raccords pour une connexion directe aux instruments de conception ÄKTA™ ou à d’autres systèmes HPLC. Les colonnes XK sont fournies avec un adaptateur amovible.
  • La conception du piston garantit une distribution homogène du tampon et un remplissage reproductible
  • Le mécanisme de verrouillage rapide QuickLock de l’arbre d’adaptation facilite la manipulation et le nettoyage des colonnes
  • Le bouchon de l’extrémité supérieure de l’adaptateur s’insère directement dans l’embout de la colonne
  • Le piston est équipé de l’anneau de réseau et de la grille de support pour le lit de milieu
  • Un bouton de réglage scelle l’adaptateur à la paroi de la colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie liquide à pression basse à moyenne
À utiliser avec (équipement) Colonne XK vide, 50 mm de diamètre
Comprend Piston, bouchon sur l’extrémité supérieure, bouton de réglage
Quantité 1/boîte