Learn More
OHAUS™ Pince de colonne
Code produit 15712369 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyenne
Grand
XL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15712369 XL 1 pièce
15782359 Standard 1 pièce
15792359 Moyenne 1 pièce
15702369 Grand 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15712369 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30392317
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pince de colonne OHAUS™ est conçue pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
  • Les pinces en acier inox résistantes à la corrosion offrent une excellente résistance chimique, une grande durabilité et peuvent être autoclavées. Les pinces en zinc nickelées offrent une résistance à la traction élevée à un prix économique.
  • Évitez les accidents chimiques au sein du laboratoire ! Les pinces multi-usages polyvalentes LabJaws maintiennent en toute sécurité la verrerie et les objets de forme irrégulière. Choisissez parmi une variété de tailles de préhension, de styles de broche et de types de réglage.
  • Faites votre choix parmi une variété de pinces LabJaws spécialisées avec des paramètres réglables pour fournir une adaptation exacte aux produits de laboratoire tels que les thermomètres, les thermocouples, les colonnes, les entonnoirs et les flacons à fond rond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pince de colonne
Matériau Acier inoxydable
Description Pince, spécialité, colonne, CLS-COLMNSX
Diamètre (métrique) 11 mm
Longueur (impériale) 14,49 po
Longueur (impériale) du bras 8,310 po
Longueur (métrique) 368,00 mm
Longueur (métrique) du bras 211 mm
Dimensions XL
Dimensions (métrique) de la poignée de 92 à 165 mm
Jaw Type Colonne